Human Recombinant MTCBP-1 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
XW-RP3154
PRSIXW-RP3154EA 773 EUR InStock
PRSIXW-RP3154
Human Recombinant MTCBP-1 (from E. coli)
Protéines et Peptides
MTCBP-1 is a new member of the Cupin superfamily with a role as an invasion suppressor down-regulated in tumors.
  • This recombinant protein can be used for WB, ELISA, MS.
10 mM Tris, pH 8.0, 0.1% Triton X-100, 0.002% NaN
Store in working aliquots at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité