Human recombinant Psat1 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
XW-RP3208
PRSIXW-RP3208EA 773 EUR InStock
PRSIXW-RP3208
Human recombinant Psat1 (from E. coli)
Protéines et Peptides
PSAT1 is likely a phosphoserine aminotransferase, based on similarity to proteins in mouse, rabbit, and Drosophila. It belongs to class-V of pyridoxal-phosphate-dependent aminotransferases and is required both in major phosphorylated pathway of serine biosynthesis and in the biosynthesis of pyridoxine.
  • This recombinant protein can be used for WB, ELISA, MS.
10 mM Tris, pH 8.0, 0.1% Triton X-100, 0.002% NaN
Store in working aliquots at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité