Human recombinant Pxf (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
XW-RP3215
PRSIXW-RP3215EA 773 EUR InStock
PRSIXW-RP3215
Human recombinant Pxf (from E. coli)
Protéines et Peptides
The covalent attachment of prenyl lipids, such as farnesyl or geranylgeranyl groups, by specific transferases is indispensable for the cellular sorting of many proteins. James et al. (1994) identified in hamster a farnesylated protein, called peroxisomal farnesylated protein or PxF, that localized to the outer surface of peroxisomes.
  • This recombinant protein can be used for WB, ELISA, MS.
10 mM Tris, pH 8.0, 0.1% Triton X-100, 0.002% NaN, 10mM DTT
Store in working aliquots at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité