Human recombinant Tdo2 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
XW-RP3263
PRSIXW-RP3263EA 588 EUR InStock
PRSIXW-RP3263
Human recombinant Tdo2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
The tetramer binds two molecules of protoheme IV. It is a homotetramer involved in tryptophan catabolism. There is a broad specificity towards tryptamine and derivatives including D- and L-tryptophan, 5-hydroxytryptophan and serotonin.
  • This recombinant protein can be used for WB, ELISA, MS.
10 mM Tris, pH 8.0, 0.1% Triton X-100, 0.002% NaN
Store in working aliquots at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité