Dog plasma
Fournisseur: Biowest
S2930-100
S2930-100EA 0 EUR InStock
S2930-100
Dog plasma
Plasma
Plasma provides a broad spectrum of macromolecules, carrier proteins for lipoid substances and trace elements, attachment and spreading factors, low molecular weight nutrients, and hormones and growth factors that promote cell growth. It is used as a component of bioassays, immunoassays or enzyme assays.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité