Depyrogenated Dilution Tubes
Fournisseur: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
DL-13100
WAKFDL-13100EA 73.2 EUR InStock
WAKFDL-13100
Depyrogenated Dilution Tubes
Tampons Tampons biologiques
These depyrogenated dilution tubes are made of high-quality borosilicate glass depyrogenated at 250 °C.
  • Endotoxin-free test tubes (<0,001 EU/tube)
  • Designed for all testing methods
  • Made with borosilicate glass
  • Can be used for general lab testing
This results in endotoxin-free tubes that can perform successful LAL dilution series, from creating the standard curve to sample dilutions, with minimal chance of potential contamination.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..