L(+)-Glutamine 0.2 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Biowest
Synonyms: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
X0550-100
X0550-100EA 11.7 EUR InStock
X0550-100
L(+)-Glutamine 0.2 mol/l en solution aqueuse
L(+)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Point d'ébullition: 355
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 ml X0550-100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité