MEM vitamins 100X concentrate
Fournisseur: Biowest
X0556-100
X0556-100EA 25 EUR InStock
X0556-100
MEM vitamins 100X concentrate
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Concentrated solutions of amino acids, vitamins or non essential amino acids can be added to a basal medium to enrich it and the resulting medium used as a classical MEM or BME. The final concentration of the MEM or BME must be 1X.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité