N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de couplage pour la synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
Attention
D1601-25G D1601-250G D1601-5G D1601-100G
TCIAD1601-25GEA 170 EUR InStock
TCIAD1601-25G TCIAD1601-250G TCIAD1601-5G TCIAD1601-100G
N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de couplage pour la synthèse peptidique
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride
Formule: C₈H₁₇N₃·HCl
Point de fusion: 112…113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012503
Numéro CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77f78571199ca07d4228bac14d24f73aadca8b9b&vid=2fe8f9e4cee273e5d81be15a76989c2e5da22d02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité