Buffers, AMPSO, 0,2 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J62328.AE J62328.AK
J62328.AEEA 59.7 EUR InStock
J62328.AE J62328.AK
Buffers, AMPSO, 0,2 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 102029-60-7
Storage temperature: 2 to 8 °C
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00067500
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité