Buffer, BIS-TRIS propane, 0,2 M solution, pH 6,5
Fournisseur: Thermo Scientific
J62354.AE J62354.AK
J62354.AEEA 84.6 EUR InStock
J62354.AE J62354.AK
Buffer, BIS-TRIS propane, 0,2 M solution, pH 6,5
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 64431-96-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00004689
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité