HEPES, 0.5 M buffer solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
J60064.AEEA 73.7 EUR InStock
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
HEPES, 0.5 M buffer solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité