HEPES Solution tampon pH 9 (1 mol/l)
Fournisseur: Thermo Scientific
J60712.AK J60712.AP J61017.AK J61017.AP J60440.AK J60440.AP J62688.AK J62688.AP J61360.AK J61360.AP J63578.AK J63578.AP
J60712.AKEA 166 EUR InStock
J60712.AK J60712.AP J61017.AK J61017.AP J60440.AK J60440.AP J62688.AK J62688.AP J61360.AK J61360.AP J63578.AK J63578.AP
HEPES Solution tampon pH 9 (1 mol/l)
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité