L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Buffers, sodium bicarbonate, 1 M solutions
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J60066.AP J60066.AK J62495.AP J60408.AP J62808.AK J62808.AP J63025.AK J63025.AP
J60066.APEA 115 EUR InStock
J60066.AP J60066.AK J62495.AP J60408.AP J62808.AK J62808.AP J63025.AK J63025.AP
Buffers, sodium bicarbonate, 1 M solutions
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 144-55-8
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003528
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité