Buffers, citrate, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60754.AP J60754.AK J60024.AK J60024.AP J60125.AK J60125.AP J61690.AK J61690.AP J63008.AK J63008.AP J61249.AK J61249.AP J61391.AK J61391.AP J63950.AP J63950.AK
J60754.APEA 127 EUR InStock
J60754.AP J60754.AK J60024.AK J60024.AP J60125.AK J60125.AP J61690.AK J61690.AP J63008.AK J63008.AP J61249.AK J61249.AP J61391.AK J61391.AP J63950.AP J63950.AK
Buffers, citrate, 0,5 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 6132-04-3
Storage temperature: 2 to 8 °C
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00150031
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité