Buffers, Sodium Citrate, 0,5M Solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J62918.AK J62918.AP J61815.AK J61815.AP J63888.AK J63888.AP J63199.AK J63199.AP
J62918.AKEA 78.8 EUR InStock
J62918.AK J62918.AP J61815.AK J61815.AP J63888.AK J63888.AP J63199.AK J63199.AP
Buffers, Sodium Citrate, 0,5M Solutions
Buffers Tampons biologiques
Storage temperature: 2 to 8 °C
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00012462
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité