Tampons, sodium phosphate, (0,2 mol/l)
Fournisseur: Thermo Scientific
J62041.AP J62041.K2 J62733.AP J62733.K2 J60565.AP J60565.K2 J61372.AP J61372.K2 J62152.AP J62152.K2 J63816.AP J63816.K2 J63482.AP J63482.K2
J62041.APEA 79.2 EUR InStock
J62041.AP J62041.K2 J62733.AP J62733.K2 J60565.AP J60565.K2 J61372.AP J61372.K2 J62152.AP J62152.K2 J63816.AP J63816.K2 J63482.AP J63482.K2
Tampons, sodium phosphate, (0,2 mol/l)
Buffers Tampons biologiques
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité