Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60825.AK J60825.AP J61561.AK J61561.AP J60158.AK J60158.AP J61151.AK J61151.AP J61456.AK J61456.AP J63791.AK J63791.AP
J60825.AKEA 110 EUR InStock
J60825.AK J60825.AP J61561.AK J61561.AP J60158.AK J60158.AP J61151.AK J61151.AP J61456.AK J61456.AP J63791.AK J63791.AP
Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Buffers Tampons biologiques
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité