Buffers, PIPES, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J61786.AE J61786.AK J61224.AE J61224.AK J61406.AE J61406.AK J63234.AE J63234.AK J63617.AE J63617.AK
J61786.AEEA 89.3 EUR InStock
J61786.AE J61786.AK J61224.AE J61224.AK J61406.AE J61406.AK J63234.AE J63234.AK J63617.AE J63617.AK
Buffers, PIPES, 0,5 M solutions
Buffers Tampons biologiques
Liquid
CAS No.: 5625-37-6
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00006159
Attention: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité