Buffers, PIPES, 1,0 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60300.AK J60300.AP J62494.AK J62494.AP J60618.AK J60618.AP J62195.AK J62195.AP J60659.AK J60659.AP
J60300.AKEA 141 EUR InStock
J60300.AK J60300.AP J62494.AK J62494.AP J60618.AK J60618.AP J62195.AK J62195.AP J60659.AK J60659.AP
Buffers, PIPES, 1,0 M solutions
Buffers Tampons biologiques
Liquid
CAS No.: 5625-37-6
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00006159
Attention: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité