TRIS solution tampon pH 7,2 (0,5 mol/l)
Fournisseur: Thermo Scientific
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
J62287.APEA 63.7 EUR InStock
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
TRIS solution tampon pH 7,2 (0,5 mol/l)
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 77-86-1
MDL No.: MFCD00004679
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité