TRIS solution tampon pH 9 (1 mol/l)
Fournisseur: Thermo Scientific
J62264.AP J60707.AP J62993.AP J61038.AP J61429.AP
J62264.APEA 98.3 EUR InStock
J62264.AP J60707.AP J62993.AP J61038.AP J61429.AP
TRIS solution tampon pH 9 (1 mol/l)
Buffers Tampons biologiques
Colourless odourless TRIS buffers filtered.
CAS No.: 77-86-1
MDL No.: MFCD00004679
Attention: Store at ambient temperatures.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité