Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J62839.AK J62839.AE J60328.AE J60328.AK
J62839.AKEA 113 EUR InStock
J62839.AK J62839.AE J60328.AE J60328.AK
Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 1132-61-2
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité