Buffers, MOPS, 1,0 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J62261.AK J62261.AP J60097.AK J61797.AK J61797.AP J61821.AK J61821.AP J61843.AK J61843.AP J61958.AK J61958.AP
J62261.AKEA 93.3 EUR InStock
J62261.AK J62261.AP J60097.AK J61797.AK J61797.AP J61821.AK J61821.AP J61843.AK J61843.AP J61958.AK J61958.AP
Buffers, MOPS, 1,0 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 1132-61-2
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité