Buffer, sodium acetate, 3 M aq, soln,, pH 7,0, autoclaved
Fournisseur: Thermo Scientific
J60899.XE J60899.AK
J60899.XEEA 62.3 EUR InStock
J60899.XE J60899.AK
Buffer, sodium acetate, 3 M aq, soln,, pH 7,0, autoclaved
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 127-09-3
Molecular formula: C₂H₃NaO₂
Formula weight: 82,03
Physical form: liquid
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00012459
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité