EPPS, 0,2 M buffer solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
J61476.AEEA 94.8 EUR InStock
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
EPPS, 0,2 M buffer solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité