Buffers, glycylglycine, 0,2 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60717.AE J60717.AK J62920.AK
J60717.AEEA 53.6 EUR InStock
J60717.AE J60717.AK J62920.AK
Buffers, glycylglycine, 0,2 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 556-50-3
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00008130
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité