Buffers, imidazole, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J62593.AE J62593.AK J62207.AE J62207.AK J63496.AE J63496.AK
J62593.AEEA 83.6 EUR InStock
J62593.AE J62593.AK J62207.AE J62207.AK J63496.AE J63496.AK
Buffers, imidazole, 0,5 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 288-32-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00005183
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité