Buffers, potassium phosphate, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J61553.AK J61553.AP J60326.AK J60326.AP J60584.AK J60584.AP J61413.AK J61413.AP
J61553.AKEA 85.2 EUR InStock
J61553.AK J61553.AP J60326.AK J60326.AP J60584.AK J60584.AP J61413.AK J61413.AP
Buffers, potassium phosphate, 0,5 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 7778-77-0
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011401
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité