Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
Fournisseur: Thermo Scientific
J62239.AP J62239.K2 J62397.AP J62397.K2 J60851.AP J60851.K2 J61261.AP J61261.K2
J62239.APEA 88.9 EUR InStock
J62239.AP J62239.K2 J62397.AP J62397.K2 J60851.AP J60851.K2 J61261.AP J61261.K2
Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 7778-77-0
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011401
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité