Buffers, tricine, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60107.AE J60107.AK J62983.AE J62983.AK J62672.AE J62672.AK J63108.AE
J60107.AEEA 54.3 EUR InStock
J60107.AE J60107.AK J62983.AE J62983.AK J62672.AE J62672.AK J63108.AE
Buffers, tricine, 0,5 M solutions
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 5704-04-1
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00004277
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité