Buffers, MES, 1,0 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60763.AK J60763.AP J61556.AK J61587.AP J61587.AK J61656.AK J61656.AP J61960.AK J61960.AP J62752.AK J62752.AP J62231.AK J62231.AP J63341.AK J63341.AP
J60763.AKEA 148 EUR InStock
J60763.AK J60763.AP J61556.AK J61587.AP J61587.AK J61656.AK J61656.AP J61960.AK J61960.AP J62752.AK J62752.AP J62231.AK J62231.AP J63341.AK J63341.AP
Buffers, MES, 1,0 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00283848
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité