Buffers, MES, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60031.AE J62534.AE J62534.AK J62574.AE J62574.AK J62081.AE J62081.AK J63778.AE J63778.AK
J60031.AEEA 50.4 EUR InStock
J60031.AE J62534.AE J62534.AK J62574.AE J62574.AK J62081.AE J62081.AK J63778.AE J63778.AK
Buffers, MES, 0,5 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00283848
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité