Buffers, MES, 0,2 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60930.AK J60930.AP J63257.AK J63257.AP
J60930.AKEA 76.1 EUR InStock
J60930.AK J60930.AP J63257.AK J63257.AP
Buffers, MES, 0,2 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 145224-94-8
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00283848
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité