Buffers, carbonate, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J62610.AK J62610.AP J61229.AK J61229.AP J63899.AK J63899.AP J63658.AK J63658.AP
J62610.AKEA 88.2 EUR InStock
J62610.AK J62610.AP J61229.AK J61229.AP J63899.AK J63899.AP J63658.AK J63658.AP
Buffers, carbonate, 0,5 M solutions
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 497-19-8
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003494
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité