Buffers, sodium borate, 0,5 M solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60068.AK J60068.AP J62902.AK J62902.AP J63637.AK J63637.AP
J60068.AKEA 76.7 EUR InStock
J60068.AK J60068.AP J62902.AK J62902.AP J63637.AK J63637.AP
Buffers, sodium borate, 0,5 M solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 1330-43-4
MDL No.: MFCD00081185
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité