L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Eau, Cell Culture grade Pyrogen-free
Fournisseur: Biowest
Synonyms: Hydrogen oxide
L0970-500 L0970-1000 L0970-100
L0970-500EA 8.4 EUR InStock
L0970-500 L0970-1000 L0970-100
Eau, Cell Culture grade Pyrogen-free
Eau
Cell culture water is high-quality water suitable for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents.
  • Pyrogen-free
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité