L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human sera
Fournisseur: Biowest
S419H-100 S4200-100 S4190-100 S419G-100 S420H-100
S419H-100EA 398 EUR InStock
S419H-100 S4200-100 S4190-100 S419G-100 S420H-100
Human sera
Sérums
Human serum 'off-the-clot' is processed from human blood that has been coagulation-induced. It is collected from volunteer donors.
Mainly sourced from France, Germany, Canada or USA, each batch is rigorously controlled and screened for Hepatitis B (HBS), Hepatitis C (HCV) and HIV Types 1 and 2 (HIV 1/2).
Important note: Products of human origin should be considered potentially infectious and handled accordingly.
Informations de commande: Special treatments are available on request. Please contact your local Avantor Sales Office for more information.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité