Serum replacement, FreeAdd 1X
Fournisseur: Biowest
S6010-050 S6010-100 S6010-500
S6010-050EA 0 EUR InStock
S6010-050 S6010-100 S6010-500
Serum replacement, FreeAdd 1X
Sérums
FreeAdd 1X is a fully chemically defined substitute for animal serum. It provides the necessary nutritional support for cell growth, development and expression. It has been tested on a variety of cells and can be used in combination with basal medium to generate equal or even better cell culture performance.
  • No hydrolysates or mixtures
  • Non detectable endotoxin level
  • Broad range (cell lines, primary cells, stem cells)
  • GMP produced
  • 100% batch-to-batch consistency
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité