Rabbit serum
Fournisseur: Biowest
S2500-100 S2500-500 S250H-500
S2500-100EA 20.2 EUR InStock
S2500-100 S2500-500 S250H-500
Rabbit serum
Sérums
Rabbit serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot; it is the blood plasma with the fibrinogens removed. Serum includes all proteins not used in blood clotting (coagulation) and all the electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substances. Rabbit serum is used as a blocking agent in immunoassays and controls.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité