L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sheep serum
Fournisseur: Biowest
S2350-100 S2350-500 S235H-500 S2350-5000
S2350-100EA 26.5 EUR InStock
S2350-100 S2350-500 S235H-500 S2350-5000
Sheep serum
Sérums
For immunohistochemistry applications, sheep serum is frequently used as a blocking solution. Using sheep serum is useful for blocking the background cross reactivity with immunoglobulins which are already present in the tissue. When used before application of the primary antibody, sheep serum can eliminate Fc receptor binding of the primary and secondary antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité