L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse serum
Fournisseur: Biowest
S2160-020 S2160-050 S2160-100 S2160-500 S2160-010
S2160-020EA 101 EUR InStock
S2160-020 S2160-050 S2160-100 S2160-500 S2160-010
Mouse serum
Sérums
Mouse serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot; it is the blood plasma with the fibrinogens removed. Serum includes all proteins not used in blood clotting (coagulation) and all the electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substances. Mouse serum is used as a blocking agent in immunoassays and controls.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité