Dog serum
Fournisseur: Biowest
S2900-100 S2900-010 S2900-050
S2900-100EA 0 EUR InStock
S2900-100 S2900-010 S2900-050
Dog serum
Sérums
Dog serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot; it is the blood plasma with the fibrinogens removed. Serum includes all proteins not used in blood clotting (coagulation) and all the electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substances. Dog serum is used as a blocking agent in immunoassays and controls.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité