Equilibration buffer for IPG strips
Fournisseur: G-Biosciences
786-224EA 216 EUR InStock
786-224
Equilibration buffer for IPG strips
Tampons Tampons biologiques
Add an appropriate volume of the supplied rehydration buffer to the dry, ready-to-use, urea based equilibration buffer.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité