Immobilised Ficin
Fournisseur: G-Biosciences
786-793EA 558 EUR InStock
786-793
Immobilised Ficin
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Ficin (or Ficain) is a cysteine protease enzyme (EC 3.4.22.3) isolated from fig latex is that has the endopeptidase activity to cleave Immunoglobulin G (IgG) molecules in the hinge region.
  • Generate Fab and F(ab‘)₂ fragments
  • For digestion of mouse IgG₁
  • Eliminates contamination by Ficin
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité