Immobilised Papain
Fournisseur: G-Biosciences
786-790EA 559 EUR InStock
786-790
Immobilised Papain
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
A cysteine protease enzyme (EC 3.4.22.2) immobilised on 4% agarose, cleaves Immunoglobulin G (IgG) antibody molecules in the hinge region, generating three ~50 kDa fragments; two Fab domains and a Fc domain. The papain-digested antibody is unable to promote agglutination, precipitation, opsonisation, and lysis.
  • Generate Fc and Fab from IgG
  • Eliminates contamination with papain enzyme
  • Can be used in virtually all scenarios using free papain
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité