Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
Fournisseur: G Bioscienes
786-214 786-215
786-214EA 430 EUR InStock
786-214 786-215
Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
DetergentOUT™ Tween® is a spin column format detergent removal resin for polysorbate or Tween® detergents or surfactants.
DetergentOUT™ Tween® specifically removes polysorbate detergents without significant loss of proteins, dilution of the protein solution, or change to the buffer composition of the protein solution.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d52c1043214149edc1c697a3ffffe58f6c025f&vid=43b4608bf973480feaee04b3475bc0ce3d756346&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité