Inclusion bodies solubilisation buffer
Fournisseur: G Bioscienes
786-183 786-183HP
786-183EA 489 EUR InStock
786-183 786-183HP
Inclusion bodies solubilisation buffer
Buffers Tampons biologiques
The IBS™ buffer is specifically developed for solubilisation of inclusion bodies.
IBS-HP™ Buffer is for the solubilisation of inclusion bodies containing highly hydrophobic proteins.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité