Biotin resin
Fournisseur: G-Biosciences
786-598EA 854 EUR InStock
786-598
Biotin resin
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Immobilised biotin resin is designed for the high affinity chromatography purifications of avidin, streptavidin and neutravidin protein. The resin consists of biotin coupled to 6% cross-linked agarose.
  • Strong affinity for avidin, streptavidin and neutravidin
  • Reusable resin, at least 10 times
  • Covalently coupled to limit leaching
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité