Surfactant, RapiGest™ SF
Fournisseur: Waters
WATE186001861EA 210 EUR InStock
WATE186001861
Surfactant, RapiGest™ SF
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
RapiGest™ SF is an anionic surfactant for peptide digestion. Supplied as five 1 mg vials for 1 to 50 digestions. The digestion speed and more peptide recovery is enhanced by using trypsin or other enzymes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité